5-Methylquinoxaline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13708-12-8
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Flash Point:
Formula:
C₉H₈N₂ Punto di ebollizione: 119…121 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 20…21 °C Densità: 1,12 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012335 CAS Number: 13708-12-8 EINECS: 237-246-5 |