Stampa…
Quinoxaline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14055.22 A14055.36
A14055.22EA 44.7 EUR
A14055.22 A14055.36
Quinoxaline ≥98%
Quinoxaline
Purity: 98+% CAS No.: 91-19-0 Molecular Formula: C8H6N2 Formula Weight: 130.15 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 27-32° Boiling Point: 220-223° Beilstein Reference: 109351 Merck Reference: 14,8078 MDL No.: MFCD00006719
Formula: C₈H₆N₂
Peso molecolare: 130,15 g/mol
Punto di ebollizione: 220…223 °C
Punto di fusione: 27…32 °C
Densità: 1,124
Flash Pt: 98 °C (208 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006719
CAS Number: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 14,8078