Stampa…
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11734.06 A11734.14
A11734.06EA 46.3 EUR
A11734.06 A11734.14
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 2213-63-0 Molecular Formula: C8H4Cl2N2 Formula Weight: 199.04 Odour: Odourless Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 126076 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006720
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,04 g/mol
Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006720
CAS Number: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III