Stampa…
2,3-Dichloroquinoxaline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
330830100 330830250
ACRO330830100EA 69.5 EUR
ACRO330830100 ACRO330830250
2,3-Dichloroquinoxaline 97%
2,3-Dichloroquinoxaline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,04 g/mol
Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…155 °C
MDL Number: MFCD00006720
CAS Number: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %