Stampa…
2-Chlorolepidine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26504.06 H26504.14
H26504.06EA 55.9 EUR
H26504.06 H26504.14
2-Chlorolepidine ≥99%
2-Chlorolepidine
Purity: 99% CAS No.: 634-47-9 Molecular Formula: C10H8ClN Formula Weight: 177.63 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 296° MDL No.: MFCD00006742
Formula: C₁₀H₈ClN
Punto di ebollizione: 296 °C
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006742
CAS Number: 634-47-9
EINECS: 211-209-3