Stampa…
Broxyquinoline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14284.18 A14284.30
A14284.18EA 57.3 EUR
A14284.18 A14284.30
Broxyquinoline ≥98%
Broxyquinoline
Purity: 98% CAS No.: 521-74-4 Molecular Formula: C9H5Br2NO Formula Weight: 302.96 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 153624 Merck Reference: 14,1453 MDL No.: MFCD00006785
Formula: C₉H₅Br₂NO
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 198…203 °C
Densità: 2,189 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006785
CAS Number: 521-74-4
EINECS: 208-317-8
Merck Index: 14,1453