Stampa…
2-Bromoquinoline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27302.03 H27302.06 H27302.14
H27302.03EA 74.3 EUR
H27302.03 H27302.06 H27302.14
2-Bromoquinoline 96%
2-Bromoquinoline
Purity: 96% CAS No.: 2005-43-8 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 MDL No.: MFCD00234480
Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208.06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234480
CAS Number: 2005-43-8