Stampa…
1,5-Difenilcarbazide ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03091.0025 1.03091.0100
1.03091.0025EA 186 EUR
1.03091.0025 1.03091.0100
1,5-Difenilcarbazide ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
1,5-Difenilcarbazide
Formula: C₁₃H₁₄N₄O
Peso molecolare: 242,28 g/mol
Punto di ebollizione: 454 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 170…172 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003013
CAS Number: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=f7bf0b2a003788747cedf528084974e887375a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 173 - 176 °C
Molar Mass 242.28 g/mol
Bulk Density 420 kg/m3