Stampa…
1,5-Difenilcarbazide, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
33152-100G 33152-10G
33152-100GEA 323 EUR
33152-100G 33152-10G
1,5-Difenilcarbazide, Supelco®
1,5-Difenilcarbazide
Formula: C₁₃H₁₄N₄O
Peso molecolare: 242,28 g/mol
Punto di ebollizione: 454 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 170…172 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003013
CAS Number: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa6748ba08da01cac1b4100f3299d08c5a807748&vid=aa6748ba08da01cac1b4100f3299d08c5a807748&prid=web&clid=SAPDAM