Stampa…
1,5-Difenilcarbazide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
A14060.14 A14060.22 A14060.36
A14060.14EA 63.9 EUR
A14060.14 A14060.22 A14060.36
1,5-Difenilcarbazide ≥97%
1,5-Difenilcarbazide
Purity: 97+% CAS No.: 140-22-7 Molecular Formula: C13H14N4O Formula Weight: 242.28 Melting Point: 170-176° Beilstein Reference: 752039 Merck Reference: 14,3321 MDL No.: MFCD00003013
Formula: C₁₃H₁₄N₄O
Peso molecolare: 242,28 g/mol
Punto di ebollizione: 454 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 170…176 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003013
CAS Number: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 14,3321
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=f7bf0b2a003788747cedf528084974e887375a0c&prid=web&clid=SAPDAM