1,5-Difenilcarbazide ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 140-22-7
Molecular Formula: C13H14N4O
Formula Weight: 242.28
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 170-176°
Solubility: Soluble in hot alcohol, acetone, glacial acetic acid
Beilstein Reference: 752039
Merck Reference: 14,3321
MDL No.: MFCD00003013
Formula:
C₁₃H₁₄N₄O Punto di ebollizione: 454 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 170…176 °C Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003013 CAS Number: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 14,3321 |