Stampa…
(1S)-(-)-α-Pinene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (-)-α-Pinene, (1S)-(-)-2-Pinene, (-)-Pin-2(3)-ene, L(-)-α-Pinene
P0440-25ML P0440-500ML
TCIAP0440-25MLEA 16 EUR
TCIAP0440-25ML TCIAP0440-500ML
(1S)-(-)-α-Pinene ≥97.0% (by GC)
(1S)-(-)-α-Pinene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136.24 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: -62
Flash Pt: 32°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064145
CAS Number: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68ff56324ff9a13ab6b48b972ddae3ccae39902&vid=7f17f420ebef8319beee1522b4c10d2ec22bfaee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -52.0 deg (neat)