1,2,3-Benzotriazolo ≥99.0% for amperometric det. of Cu, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅N₃ Punto di ebollizione: 350 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 95-99 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 170 °C (closed cup) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005699 CAS Number: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,01109 |
|
Identity (IR) | complying |
Assay (HPLC) | Min. 99.0 % |
Melting point | 95 - 99 °C |
Residue on ignition | Max. 0.1 % |