1,2,3-Benzotriazolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
Purity: 99%
CAS No.: 95-14-7
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Flash Point: 212°(413°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.360
Appearance: White to pale cream
Odour: Odourless
pH: 6.0-7.0
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 204°/15mm
Beilstein Reference: 112133
Merck Reference: 14,1108
MDL No.: MFCD00005699
Formula:
C₆H₅N₃ Peso molecolare: 119,13 g/mol Punto di ebollizione: 204 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 96…99 °C Densità: 1,360 Flash Pt: 212 °C (413 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005699 CAS Number: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1108 |