Benzo[a]pirene ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Benzo[def]crisene
Purity: 96%
CAS No.: 50-32-8
Molecular Formula: C20H12
Formula Weight: 252.30
Physical Form: Crystalline
Appearance: Pale yellow/green/orange
Melting Point: 177-180°
Boiling Point: 495°
Solubility: Soluble in benzene, toluene, and xylene. Sparingly soluble in alcohol, methanol. Insoluble in water
Merck Reference: 14,1103
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003602
Extensively used in cancer research
Formula:
C₂₀H₁₂ Peso molecolare: 252,32 g/mol Punto di ebollizione: 495 °C Punto di fusione: 177…180 °C Densità: 1,351 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003602 CAS Number: 50-32-8 EINECS: 200-028-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1103 |