Stampa…
Benzo[ghi]perilene 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
105551000 105550050 105550250
ACRO105551000EA 387 EUR
ACRO105551000 ACRO105550050 ACRO105550250
Benzo[ghi]perilene 98+%
Benzo[ghi]perilene
Formula: C₂₂H₁₂
Peso molecolare: 276,34 g/mol
Punto di ebollizione: >500 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 276…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004135
CAS Number: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 276 to 280 °C
GC-MS ≥98.0 %