7-Amino-4-methylcoumarin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
218060010
218060050
218062500
ACRO218060010EA
139
EUR
ACRO218060010
ACRO218060050
ACRO218062500
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
7-Amino-4-methylcoumarin
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 223…226 °C Densità: 1,377 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006868 CAS Number: 26093-31-2 EINECS: 247-454-8 ADR: 6.1,III |
Appearance | Yellow to beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |