6-Methylcoumarin ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 92-48-8
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 303°/725mm
MDL No.: MFCD00006875
Formula:
C₁₀H₈O₂ Punto di ebollizione: 303 °C (725 mmHg) Punto di fusione: 74…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006875 CAS Number: 92-48-8 EINECS: 202-158-8 |