4-Hydroxycoumarin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxy-2-benzopyrone
A14394.0E
A14394.22
A14394.36
A14394.0EEA
588
EUR
A14394.0E
A14394.22
A14394.36
4-Hydroxycoumarin ≥98%
4-Hydroxycoumarin
Purity: 98+%
CAS No.: 1076-38-6
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 213° dec.
Beilstein Reference: 129768
MDL No.: MFCD00006856
Formula:
C₉H₆O₃ Peso molecolare: 162,14 g/mol Punto di ebollizione: 349 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 213 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006856 CAS Number: 1076-38-6 EINECS: 214-060-2 |