Stampa…
4-Hydroxycoumarin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-2-benzopyrone
121100050 121101000 121105000
ACRO121100050EA 20.5 EUR
ACRO121100050 ACRO121101000 ACRO121105000
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162.14 g/mol
Punto di ebollizione: 349
Punto di fusione: 210…215 °C
MDL Number: MFCD00006856
CAS Number: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %