Stampa…
7-Hydroxycoumarin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
L04082.14 L04082.22
L04082.14EA 48.8 EUR
L04082.14 L04082.22
7-Hydroxycoumarin ≥98%
7-Hydroxycoumarin
Purity: 98% CAS No.: 93-35-6 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 228-232° Beilstein Reference: 127683 Merck Reference: 14,9847 MDL No.: MFCD00006878
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di ebollizione: 382 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 228…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006878
CAS Number: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 14,9847