Stampa…
7-Methoxycoumarin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Methoxy-2-benzopyrone, 7-Methoxy-2H-chromen-2-one
A15441.06 A15441.14 A15441.22
A15441.06EA 39.3 EUR
A15441.06 A15441.14 A15441.22
7-Methoxycoumarin ≥98%
7-Methoxycoumarin
Purity: 98+% CAS No.: 531-59-9 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 141728
Formula: C₁₀H₈O₃
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…120 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006876
CAS Number: 531-59-9
EINECS: 208-513-3