Stampa…
Cumarina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22316.0250 8.22316.1000
8.22316.0250EA 91.5 EUR
8.22316.0250 8.22316.1000
Cumarina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cumarina
Formula: C₉H₆O₂
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67…69 °C
Densità: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006850
CAS Number: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Visualizza i codici
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 298 - 302 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (106 °C)
Flash Point 162 °C
Density 0.935 g/cm3