Cumarina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
C0395-25G
C0395-500G
TCIAC0395-25GEA
18
EUR
TCIAC0395-25G
TCIAC0395-500G
Cumarina ≥99.0% (by GC)
Cumarina
Formula:
C₉H₆O₂ Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 67…69 °C Densità: 0,935 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006850 CAS Number: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,02562 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 68.0 to 73.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |