Stampa…
Cumarina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15336.0B A15336.0I A15336.30
A15336.0BEA 134 EUR
A15336.0B A15336.0I A15336.30
Cumarina ≥98%
Cumarina
Purity: 98% CAS No.: 91-64-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Flash Point: 162°(323°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 297-299° Beilstein Reference: 383644 Merck Reference: 14,2562 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006850
Formula: C₉H₆O₂
Punto di ebollizione: 297…299 °C
Punto di fusione: 68…71 °C
Densità: 0,935
Flash Pt: 162 °C (323 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006850
CAS Number: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2562