Stampa…
Cumarina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
110530010 110530050 110532500
ACRO110530010EA 72.8 EUR
ACRO110530010 ACRO110530050 ACRO110532500
Cumarina 99+%
Cumarina
Formula: C₉H₆O₂
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…71 °C
Densità: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006850
CAS Number: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20 °C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g