Chroman-4-one ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 491-37-2
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 127-128°/13mm
Beilstein Reference: 124652
MDL No.: MFCD00006840
Formula:
C₉H₈O₂ Punto di ebollizione: 127…128 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 36…40 °C Densità: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C) Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006840 CAS Number: 491-37-2 EINECS: 207-736-3 |