Stampa…
Chroman-4-one 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
153460100 153460500
ACRO153460100EA 76.9 EUR
ACRO153460100 ACRO153460500
Chroman-4-one 96%
Chroman-4-one
Formula: C₉H₈O₂
Punto di ebollizione: 127…128 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 34…40 °C
Densità: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Flash Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00006840
CAS Number: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %