Stampa…
Bifenile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03090.9050 8.03090.9045
8.03090.9050EA 0 EUR
8.03090.9050 8.03090.9045
Bifenile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bifenile
Formula: C₁₂H₁₀
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…70 °C
Densità: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003054
CAS Number: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Visualizza i codici
Solubility (20°C) inSoluble
Melting Point 68 - 70 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C
Explosion Limit 0.7 - 3.4 %(V)
Ignition Point 570°C
Hill Formula C12H10
Chemical Formula C6H5C6H5