Bifenile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Difenile
Purity: 99%
CAS No.: 92-52-4
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 113°(235°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 254-255°
Solubility: Soluble in alcohol and ether
Beilstein Reference: 1634058
Merck Reference: 14,3314
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003054
Formula:
C₁₂H₁₀ Peso molecolare: 154,21 g/mol Punto di ebollizione: 254…255 °C Punto di fusione: 69…72 °C Densità: 0,990 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003054 CAS Number: 92-52-4 EINECS: 202-163-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3314 |