Stampa…
p-Terphenyl ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl
A14833.14 A14833.22 A14833.30
A14833.14EA 34.4 EUR
A14833.14 A14833.22 A14833.30
p-Terphenyl ≥99%
p-Terphenyl
Purity: 99+% CAS No.: 92-94-4 Molecular Formula: C18H14 Formula Weight: 230.31 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 212-215° Boiling Point: 405° Beilstein Reference: 1908447 MDL No.: MFCD00003061
Formula: C₁₈H₁₄
Peso molecolare: 230,31 g/mol
Punto di ebollizione: 405 °C
Punto di fusione: 212…215 °C
Densità: 1,23
Flash Pt: 207 °C (404 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003061
CAS Number: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III