Stampa…
o-Terphenyl per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500 8.21077.9010
8.21077.0025EA 65.5 EUR
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500 8.21077.9010
o-Terphenyl per sintesi, Sigma-Aldrich®
o-Terphenyl
Formula: C₁₈H₁₄
Punto di ebollizione: 338 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003055
CAS Number: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility  - 0.01 g/l (25 °C)
Melting Point 55 - 57 °C
Molar Mass 230.3 g/mol
Boiling Point 332 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C