Stampa…
4,4'-Biphenol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B22240.14 B22240.22 B22240.36
B22240.14EA 75.6 EUR
B22240.14 B22240.22 B22240.36
4,4'-Biphenol ≥99%
4,4'-Biphenol
Purity: 99% CAS No.: 92-88-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Odour: Odourless Melting Point: 279-285° Beilstein Reference: 1908886 MDL No.: MFCD00002348
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 279…285 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002348
CAS Number: 92-88-6
EINECS: 202-200-5