Stampa…
2,2'-Diidrossibifenile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
A14800.14 A14800.22 A14800.36
A14800.14EA 23 EUR
A14800.14 A14800.22 A14800.36
2,2'-Diidrossibifenile ≥99%
2,2'-Diidrossibifenile
Purity: 99% CAS No.: 1806-29-7 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Flash Point: 154°(309°F) Melting Point: 107-111° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 1638363 MDL No.: MFCD00002210
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 314…316 °C
Punto di fusione: 107…111 °C
Densità: 1,34
Flash Pt: 154 °C (309 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002210
CAS Number: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0