Stampa…
2,2'-Diidrossibifenile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
151991000 151995000
ACRO151991000EA 46.3 EUR
ACRO151991000 ACRO151995000
2,2'-Diidrossibifenile 99%
2,2'-Diidrossibifenile
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 108…111 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: 154 °C
MDL Number: MFCD00002210
CAS Number: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Visualizza i codici
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm