Stampa…
3-Fenilfenolo 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Idrossibifenile, Bifenil-3-olo
417660250 417660050
ACRO417660250EA 208 EUR
ACRO417660250 ACRO417660050
3-Fenilfenolo 90%
3-Fenilfenolo
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 72…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002294
CAS Number: 580-51-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to pink to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
GC ≥88 %
Isomer balance mainly para-isomer