Stampa…
2-Fenilfenolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Bifenil-2-olo, 2-Idrossibifenile
P0200-25G P0200-500G
TCIAP0200-25GEA 16 EUR
TCIAP0200-25G TCIAP0200-500G
2-Fenilfenolo ≥99.0% (by GC)
2-Fenilfenolo
Formula: C₁₂H₁₀O
Punto di ebollizione: 286°C
Punto di fusione: 56…58 °C
Densità: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002208
CAS Number: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da8e5ccf125ff5c0e921bb884d97642988cc02db&vid=da8e5ccf125ff5c0e921bb884d97642988cc02db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency