Stampa…
2-Fenilfenolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bifenil-2-olo, 2-Idrossibifenile
A10592.0E A10592.30 A10592.36
A10592.0EEA 150 EUR
A10592.0E A10592.30 A10592.36
2-Fenilfenolo ≥99%
2-Fenilfenolo
Purity: 99% CAS No.: 90-43-7 Molecular Formula: C12H10O Formula Weight: 170.21 Flash Point: 124°(255°F) Odour: Mild Boiling Point: 152-154°/15mm Beilstein Reference: 606907 Merck Reference: 14,7304 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002208
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 54…58 °C
Densità: 1,293
Flash Pt: 124 °C (255 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002208
CAS Number: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7304