2-Fenilfenolo 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bifenil-2-olo, 2-Idrossibifenile
Formula:
C₁₂H₁₀O Punto di ebollizione: 280…286 °C (1013 hPa) Punto di fusione: >56 °C Densità: 1,21 g/cm³ Flash Pt: 123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002208 CAS Number: 90-43-7 EINECS: 201-993-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07458 |
Appearance | White to off-white Crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
GC | ≥99.0 % |