Stampa…
Bifenil-3-ilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Aminobifenile
B0987-1G B0987-25G B0987-5G
TCIAB0987-1GEA 21 EUR
TCIAB0987-1G TCIAB0987-25G TCIAB0987-5G
Bifenil-3-ilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Bifenil-3-ilamina
Formula: C₁₂H₁₁N
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Punto di ebollizione: 254°C
Punto di fusione: 33 °C
MDL Number: MFCD00047846
CAS Number: 2243-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed7b7a1f7a9b6362c8dde38f4ae7678442d0d49&vid=8ed7b7a1f7a9b6362c8dde38f4ae7678442d0d49&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %