Stampa…
Bifenil-2-ilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20155.0010 8.20155.0050
8.20155.0010EA 61.1 EUR
8.20155.0010 8.20155.0050
Bifenil-2-ilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bifenil-2-ilamina
Formula: C₁₂H₁₁N
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007701
CAS Number: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 169.23 g/mol
Boiling Point 298 - 300 °C
Flash Point 153 °C
Ignition Point 461 °C