Stampa…
Bifenil-2-ilamina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
L05728.03 L05728.06
L05728.03EA 19.8 EUR
L05728.03 L05728.06
Bifenil-2-ilamina 97%
Bifenil-2-ilamina
Purity: 97% CAS No.: 90-41-5 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 153°(307°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 299° Beilstein Reference: 471874 MDL No.: MFCD00007701
Formula: C₁₂H₁₁N
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Punto di ebollizione: 299 °C
Punto di fusione: 47…52 °C
Flash Pt: 153 °C (307 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007701
CAS Number: 90-41-5
EINECS: 201-990-9