Stampa…
Bifenil-2-ilamina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
103220050 103220250
ACRO103220050EA 24.8 EUR
ACRO103220050 ACRO103220250
Bifenil-2-ilamina 98%
Bifenil-2-ilamina
Formula: C₁₂H₁₁N
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007701
CAS Number: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Visualizza i codici
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %