Stampa…
4,4'-Diiodobiphenyl ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21970.14 B21970.22
B21970.14EA 46.9 EUR
B21970.14 B21970.22
4,4'-Diiodobiphenyl ≥99%
4,4'-Diiodobiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 3001-15-8 Molecular Formula: C12H8I2 Formula Weight: 406.00 Melting Point: 205-211° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00001057
Formula: C₁₂H₈I₂
Punto di fusione: 205…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001057
CAS Number: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
ADR: 9,II