Stampa…
4-Fluorobiphenyl ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: PFB No. 3, 4-Fluoro-1,1-biphenyl
L07170.03 L07170.06
L07170.03EA 39.6 EUR
L07170.03 L07170.06
4-Fluorobiphenyl ≥97%
4-Fluorobiphenyl
Purity: 97+% CAS No.: 324-74-3 Molecular Formula: C12H9F Formula Weight: 172.20 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 253° MDL No.: MFCD00011650
Formula: C₁₂H₉F
Peso molecolare: 172,2 g/mol
Punto di ebollizione: 253 °C
Punto di fusione: 72…76 °C
Densità: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011650
CAS Number: 324-74-3
EINECS: 206-304-1