Stampa…
4,4'-Difluorobiphenyl ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
L08361.03 L08361.06
L08361.03EA 31.6 EUR
L08361.03 L08361.06
4,4'-Difluorobiphenyl ≥99%
4,4'-Difluorobiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 398-23-2 Molecular Formula: C12H8F2 Formula Weight: 190.19 Melting Point: 87-89° Boiling Point: 254-255° Merck Reference: 14,3149 UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000349
Formula: C₁₂H₈F₂
Punto di ebollizione: 254…255 °C
Punto di fusione: 87…89 °C
Densità: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000349
CAS Number: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
ADR: 9,II
Merck Index: 14,3149