Stampa…
2-Fluorobiphenyl 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
A12227.06 A12227.09 A12227.14
A12227.06EA 71.9 EUR
A12227.06 A12227.09 A12227.14
2-Fluorobiphenyl 98
2-Fluorobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 321-60-8 Molecular Formula: C12H9F Formula Weight: 172.20 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 248° MDL No.: MFCD00000317
Formula: C₁₂H₉F
Peso molecolare: 172.2 g/mol
Punto di ebollizione: 248 °C
Punto di fusione: 72…76 °C
Densità: 1.245
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000317
CAS Number: 321-60-8
EINECS: 206-290-7