Benzyl-4-hydroxybenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 94-18-8
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 2115995
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016471 CAS Number: 94-18-8 EINECS: 202-311-9 |