Benzyl salicylate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 118-58-1
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5804
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 190°/14mm
Beilstein Reference: 2115365
Merck Reference: 14,1144
MDL No.: MFCD00020034
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 190 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 18…20 °C Densità: 1,170 Flash Pt: 137 °C (278 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020034 CAS Number: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Merck Index: 14,1144 |