4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 14002-51-8
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Melting Point: 110-115°
Boiling Point: 160°/2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000692
Formula:
C₁₃H₉ClO Punto di ebollizione: 160 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 110…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000692 CAS Number: 14002-51-8 EINECS: 237-804-8 UN: 3261 ADR: 8,II |